Lithiumtrifluormethansulfonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
39322.09
39322.18
39322.09EA
67.1
EUR
39322.09
39322.18
Lithiumtrifluormethansulfonat ≥97%
Lithiumtrifluormethansulfonat
Purity: 97%
CAS No.: 33454-82-9
Molecular Formula: LiCF3SO3
Formula Weight: 156.01
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 423°
MDL No.: MFCD00013227
Formel:
CF₃LiO₃S Schmelzpunkt: 423 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013227 CAS-Nummer: 33454-82-9 EINECS: 251-528-5 |