Eisen(II)methanolat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
unter Argon abgefüllt
Purity: 98%
CAS No.: 7245-21-8
Molecular Formula: C2H6FeO2
Formula Weight: 117.92
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Green
Odour: Alcohol-like
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00061474
Formel:
C₂H₆FeO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061474 CAS-Nummer: 7245-21-8 UN-Nummer: 3181 ADR: 4.1,III |