Ammoniumpentaborat Octahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
12294.36 12294.A3
12294.36EA 80.9 EUR
12294.36 12294.A3
Ammoniumpentaborat Octahydrat ≥99%
Ammoniumpentaborat Octahydrat
Purity: 99.0% CAS No.: 12046-03-6 Molecular Formula: (NH4)2B10O16.8H2O Formula Weight: 544.29 (400.17anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00135839
Formel: H₄B₅NO₈·8H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135839
CAS-Nummer: 12046-03-6
EINECS: 234-521-1