Silberperchlorat Monohydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11624.04 11624.09 11624.18
11624.04EA 35 EUR
11624.04 11624.09 11624.18
Silberperchlorat Monohydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Silberperchlorat Monohydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 14242-05-8 Molecular Formula: AgClO4.H2O Formula Weight: 225.34 (207.32anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.800 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 485° dec. Merck Reference: 14,8523 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00149128
Formel: AgClO₄·1H₂O
Schmelzpunkt: 485 °C (dec.)
Dichte: 2.800
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149128
CAS-Nummer: 14242-05-8
EINECS: 232-035-4
UN-Nummer: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8523