1-Boc-4-hydroxypiperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
368270050
368270250
368271000
ACRO368270050EA
57.5
EUR
ACRO368270050
ACRO368270250
ACRO368271000
1-Boc-4-hydroxypiperidin 97%
1-Boc-4-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Schmelzpunkt: 60…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01075174 CAS-Nummer: 109384-19-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 65 °C |
GC | ≥96.0 % |