Lithiumtrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
358710050 358710250 358711000
ACRO358710050EA 41.6 EUR
ACRO358710050 ACRO358710250 ACRO358711000
Lithiumtrifluormethansulfonat 98%
Lithiumtrifluormethansulfonat
Formel: CF₃LiO₃S
Schmelzpunkt: 423 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013227
CAS-Nummer: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 4.34 to 4.56 % (Li)