Brij® 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
347185000
347181000
ACRO347185000EA
85.5
EUR
ACRO347185000
ACRO347181000
Brij® 98
Brij® 98
Formel:
C₅₈H₁₁₆O₂₁ Molekulargewicht: 1149.55 g/mol Siedepunkt: >100 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 30 °C Dichte: 1.07 g/cm³ Flammpunkt: >150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074369 CAS-Nummer: 9004-98-2 EINECS: 500-016-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Waxy solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3 % |
Additional info | remark: without antioxidant |
Impurity | ≤1 ppm (Free ethyleneoxide) |
Dioxane | ≤10 ppm |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |
Hydroxyl value | 50 to 65 mg KOH/g |