Lanthan(III)trifluormethansulfonat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate

343910010 343910050
ACRO343910010EA 30.7 EUR
ACRO343910010 ACRO343910050
Lanthan(III)trifluormethansulfonat 99%
Lanthan(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉LaO₉S₃
Molekulargewicht: 586.12 g/mol
Dichte: 1.7 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077560
CAS-Nummer: 52093-26-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 23.35 to 24.05 % (La)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR