TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure) 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
327801000
327800250
ACRO327801000EA
76.1
EUR
ACRO327801000
ACRO327800250
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure) 99+% für die Biochemie
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel:
C₇H₁₇NO₆S Schmelzpunkt: 240 °C (dec.) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007538 CAS-Nummer: 29915-38-6 EINECS: 249-954-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥99 % |