Ytterbium(III)trifluormethansulfonat Hydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid ytterbium salt hydrate, Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate, Ytterbium(III) triflate hydrate, Ytterbium triflate hydrate
304170010 304170050 304170250
ACRO304170010EA 23.6 EUR
ACRO304170010 ACRO304170050 ACRO304170250
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat Hydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat Hydrat
Formel: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03703499
CAS-Nummer: 252976-51-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Ytterbium (Yb) 20.0 to 26.0 %