Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
299250025
299250050
299250250
299251000
ACRO299250025EA
127
EUR
ACRO299250025
ACRO299250050
ACRO299250250
ACRO299251000
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid 98%
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)chlorid
Formel:
C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd Schmelzpunkt: 260 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009593 CAS-Nummer: 13965-03-2 EINECS: 237-744-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 14.8 to 15.5 % (Pd) |