Brij® 30
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Brij 30, Laureth-4, Brij L4, Polyoxyethylene (4) Lauryl Ether
216725000
216720025
ACRO216725000EA
86.7
EUR
ACRO216725000
ACRO216720025
Brij® 30
Brij® 30
Formel:
C₂₀H₄₂O₅ Schmelzpunkt: 14 °C Flammpunkt: >149 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043063 CAS-Nummer: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |
Hydroxyl value | 145 to 165 mg KOH/g |