Pyridinium-p-toluolsulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
213740250 213740050 213741000 213745000
ACRO213740250EA 80.4 EUR
ACRO213740250 ACRO213740050 ACRO213741000 ACRO213745000
Pyridinium-p-toluolsulfonat 98%
Pyridinium-p-toluolsulfonat
Formel: C₁₂H₁₃NO₃S
Schmelzpunkt: 116…120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013108
CAS-Nummer: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 119 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %