Tris(triphenylphosphin)ruthenium(II)chlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II)
207880010
207880050
207880250
ACRO207880010EA
50.2
EUR
ACRO207880010
ACRO207880050
ACRO207880250
Tris(triphenylphosphin)ruthenium(II)chlorid 98%
Tris(triphenylphosphin)ruthenium(II)chlorid
Formel:
C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru Schmelzpunkt: 159 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013077 CAS-Nummer: 15529-49-4 EINECS: 239-569-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown to black Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Carbon (C) | 66.0 to 69.0 % |