(-)-Menthon 85%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: trans-Menthone, L-Menthone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (1R,4S)-p-Menthan-3-one
203610250 203611000
ACRO203610250EA 44.9 EUR
ACRO203610250 ACRO203611000
(-)-Menthon 85%
(-)-Menthon
Formel: C₁₀H₁₈O
Flammpunkt: 72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001634
CAS-Nummer: 14073-97-3
EINECS: 237-926-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %
Specific optical rotation -2° to -10° (20°C, 589 nm) (c=4, ethanol)