trans-2,5-Dimethylpiperazin
Lieferant: Thermo Scientific
AC11666.10
AC11666.50
MAYBAC11666.10EA
0
EUR
MAYBAC11666.10
MAYBAC11666.50
trans-2,5-Dimethylpiperazin
trans-2,5-Dimethylpiperazin
Formel:
C₆H₁₄N₂ |
MDL Number:
MFCD00070516 CAS-Nummer: 2815-34-1 |