(2-Chlorethyl)dimethylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
115820050
115821000
115825000
115820025
115820010
ACRO115820050EA
21.6
EUR
ACRO115820050
ACRO115821000
ACRO115825000
ACRO115820025
115820010.
(2-Chlorethyl)dimethylammoniumchlorid 99%
2-Chloroethyldimethylammonium chloride
Formel:
C₄H₁₁Cl₂N Schmelzpunkt: 203…210 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012516 CAS-Nummer: 4584-46-7 EINECS: 224-970-1 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown-yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 210 °C |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % (On dry substance) |
Chloride (Cl) | 48.4 to 50.0 % (total chloride) |