α-Acetyl-γ-butyrolacton 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric acid Lactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid Lactone, 3-Acetyldihydrofuran-2(3H)-one, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone
102491000
102492500
102490010
ACRO102491000EA
47.1
EUR
ACRO102491000
ACRO102492500
ACRO102490010
α-Acetyl-γ-butyrolacton 99+%
α-Acetyl-γ-butyrolacton
Formel:
C₆H₈O₃ Molekulargewicht: 128.13 g/mol Siedepunkt: 107…108 °C (5 mmHg) Dichte: 1.18 g/cm³ Flammpunkt: 140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005394 CAS-Nummer: 517-23-7 EINECS: 208-235-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤30 APHA |