Cyclohexan, extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
364661000 364660010 364660025 364665000
364661000.EA 26.1 EUR
364661000. 364660010. 364660025. 364665000.
Cyclohexan, extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 6,5 °C
Dichte: 0,77 g/cm³
Flammpunkt: –18 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN-Nummer: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Acidity ≤0.001 meq/g