Cyclohexan für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
326590010 326590025
ACRO326590010EA 64.5 EUR
ACRO326590010 ACRO326590025
Cyclohexan für die Analyse von Pestizidrückständen
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6,5 °C
Dichte: 0,77 g/cm³
Flammpunkt: –18 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN-Nummer: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm