Cyclohexan 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
176810010
176810025
176815000
176810050
176810250
176810010.EA
72.6
EUR
176810010.
176810025.
176815000.
176810050.
176810250.
Cyclohexan 99.5% zur Analyse
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 6,5 °C Dichte: 0,77 g/cm³ Flammpunkt: –18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN-Nummer: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Substance darkened by H2SO4 | ≤10 APHA |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Potassium (K) | ≤0.2 ppm |
Sodium (Na) | ≤1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |