Cyclopropylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aminocyclopropane
154880100 154880500 154882500
ACRO154880100EA 35.9 EUR
ACRO154880100 ACRO154880500 ACRO154882500
Cyclopropylamin 99%
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Molekulargewicht: 57.1 g/mol
Siedepunkt: 49…50 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0.824 g/cm³
Flammpunkt: –25 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001301
CAS-Nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN-Nummer: 2733
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Volatile liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99 %
Titration with HCl 99.0 to 101.0 %