Cyclohexanon, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pimelic Ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02888.1000
1.02888.2500
1.02888.6010
1.02888.9191
1.02888.6025
1.02888.1000EA
99.7
EUR
1.02888.1000
1.02888.2500
1.02888.6010
1.02888.9191
1.02888.6025
Cyclohexanon, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Cyclohexanone
Formel:
C₆H₁₀(=O) Molekulargewicht: 98.14 g/mol Siedepunkt: 155.6 Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 0.9478 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 43 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001625 CAS-Nummer: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN-Nummer: 1915 ADR: 3 III REACH-Nummer: 01-2119453616-35 Merck Index: 13,02755 |