Bromcyclopropan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
111640050 111640250
ACRO111640050EA 41.2 EUR
ACRO111640050 ACRO111640250
Bromcyclopropan 99%
Bromcyclopropan
Formel: C₃H₅Br
Siedepunkt: 67…69 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.51 g/cm³
Flammpunkt: –7 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001271
CAS-Nummer: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass