6-Methylchinolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
295141000
295140250
295140050
ACRO295141000EA
177
EUR
ACRO295141000
ACRO295140250
ACRO295140050
6-Methylchinolin 98%
6-Methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉N Siedepunkt: 256…260 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: -22,2 °C Dichte: 1,06 g/cm³ Flammpunkt: >113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006804 CAS-Nummer: 91-62-3 EINECS: 202-084-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |