Chinaldin
Lieferant: Merck
Achtung
22550-1L-F 22550-250ML-F
SIAL22550-1L-FEA 225 EUR
SIAL22550-1L-F SIAL22550-250ML-F
Chinaldin
Chinaldin
Formel: C₁₀H₉N
Siedepunkt: 247,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006756
CAS-Nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228