Chinaldin 95+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
132172500 132170010
ACRO132172500EA 79.4 EUR
ACRO132172500 ACRO132170010
Chinaldin 95+%
Chinaldin
Formel: C₁₀H₉N
Siedepunkt: 248 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,058 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006756
CAS-Nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g