Chinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A11545.0E
A11545.22
A11545.36
A11545.PG
A11545.0EEA
286
EUR
A11545.0E
A11545.22
A11545.36
A11545.PG
Chinolin ≥97%
Chinolin
Purity: 97%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.6260
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
Formel:
C₉H₇N Siedepunkt: 237 °C Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1.090 Flammpunkt: 101 °C (214 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006736 CAS-Nummer: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN-Nummer: 2656 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8068 |