Chinolin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
132190010 132195000 132190025 132190100
ACRO132190010EA 117 EUR
ACRO132190010 ACRO132195000 ACRO132190025 ACRO132190100
Chinolin 96%
Chinolin
Formel: C₉H₇N
Siedepunkt: 237 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.095 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006736
CAS-Nummer: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN-Nummer: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %