2,4-Chinolindiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dihydroxyquinoline
B20747.06 B20747.14
B20747.06EA 26.3 EUR
B20747.06 B20747.14
2,4-Chinolindiol ≥97%
2,4-Chinolindiol
Purity: 97% CAS No.: 86-95-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 300° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 129767 MDL No.: MFCD00006744
Formel: C₉H₇NO₂
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006744
CAS-Nummer: 86-95-3
EINECS: 201-711-0