7-Chinolinol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline

418820010 418820050
ACRO418820010EA 131 EUR
ACRO418820010 ACRO418820050
7-Chinolinol 99%
7-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 239…244 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016730
CAS-Nummer: 580-20-1
EINECS: 209-457-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 244 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR