6-Chinolinol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Quinolin-6-ol, 6-Hydroxyquinoline

364930250 364931000
ACRO364930250EA 113 EUR
ACRO364930250 ACRO364931000
6-Chinolinol 98%
6-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190…195 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047611
CAS-Nummer: 580-16-5
EINECS: 209-454-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR