Cloxiquine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22856.18 B22856.30
B22856.18EA 32.5 EUR
B22856.18 B22856.30
Cloxiquine 95%
Cloxiquine
Purity: 95% CAS No.: 130-16-5 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 5289 Merck Reference: 14,2422 MDL No.: MFCD00006788
Formel: C₉H₆ClNO
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006788
CAS-Nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 14,2422