Benzylbenzoat ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Benzoic acid benzyl ester

L03258.30 L03258.0B L03258.0E
L03258.30EA 28.6 EUR
L03258.30 L03258.0B L03258.0E
Benzylbenzoat ≥99%
Benzylbenzoat

Purity: 99+% CAS No.: 120-51-4 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Flash Point: 147°(296°F) Refractive Index: 1.5680 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 323-324° Beilstein Reference: 2049280 Merck Reference: 14,1127 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00003075

Formel: C₁₄H₁₂O₂
Siedepunkt: 323…324 °C
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1.112
Flammpunkt: 147 °C (296 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003075
CAS-Nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1127

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR