Benzylbenzoat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoic acid benzyl ester
105860010
105862500
105860051
105860010.EA
114
EUR
105860010.
105862500.
105860051.
Benzylbenzoat 99+%
Benzylbenzoat
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Siedepunkt: 323 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1.118 g/cm³ Flammpunkt: 147 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003075 CAS-Nummer: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,01129 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific gravity | (20/20°C) 1.118 to 1.122 |
Acid value | ≤0.3 mg KOH/g |