4-Cyclohexylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
SB00566.250
SB00566.1
MAYBSB00566.250EA
0
EUR
MAYBSB00566.250
MAYBSB00566.1
4-Cyclohexylanilin
4-Cyclohexylanilin
Formel:
C₁₂H₁₇N Siedepunkt: 166 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 55 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (–100.15 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001454 CAS-Nummer: 6373-50-8 EINECS: 228-918-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |