1,2,4-Trimethylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pseudocumene
12411.36 12411.A3 12411.B4 12411.A9
12411.36EA 44.4 EUR
12411.36 12411.A3 12411.B4 12411.A9
1,2,4-Trimethylbenzol ≥98%
1,2,4-Trimethylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 95-63-6 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 48°(118°F) Physical Form: Liquid Density: 0.882 Refractive Index: 1.5040 Odour: Aromatic Melting Point: -44° Boiling Point: 169-171° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether Beilstein Reference: 1903005 Merck Reference: 14,7915 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008527
Formel: C₉H₁₂
Molekulargewicht: 120.19 g/mol
Siedepunkt: 169…171 °C
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0.882
Flammpunkt: 48 °C (118 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008527
CAS-Nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN-Nummer: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08100