2,6-Di-tert-butyl-p-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22021.0100
8.22021.0500
8.22021.2500
8.22021.9025
8.22021.0100EA
32.3
EUR
8.22021.0100
8.22021.0500
8.22021.2500
8.22021.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel:
C₁₅H₂₄O Molekulargewicht: 220.35 g/mol Siedepunkt: 265 Schmelzpunkt: 69…70 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 127 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011644 CAS-Nummer: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,01547 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point | 69 - 70 °C |
Molar Mass | 220.35 g/mol |
Bulk Density | 450 kg/m3 |
Boiling Point | 265 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.02 hPa (20 °C) |
Flash Point | 127 °C |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 345 °C |