2-Chlormethyl-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Dimethylbenzyl chloride, α-Chloro-1,2,5-trimethylbenzene, 2-(Chloromethyl)-1,4-dimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,5-dimethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 824-45-3
Molecular Formula: C9H11Cl
Formula Weight: 154.64
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Pungent
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 2206277
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000902
Formel:
C₉H₁₁Cl Molekulargewicht: 154.64 g/mol Siedepunkt: 232…233 °C Dichte: 1.050 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000902 CAS-Nummer: 824-45-3 EINECS: 212-529-6 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...