2,4,6-Triisopropylbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15489.09
A15489.18
A15489.09EA
69.3
EUR
A15489.09
A15489.18
2,4,6-Triisopropylbenzoesäure ≥97%
2,4,6-Triisopropylbenzoesäure
Purity: 97%
CAS No.: 49623-71-4
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 184-187°
Beilstein Reference: 2372331
Formel:
C₁₆H₂₄O₂ Schmelzpunkt: 184…187 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015031 CAS-Nummer: 49623-71-4 EINECS: 256-400-2 |