2-Brommesitylen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene, Mesityl bromide, 2-Bromomesitylene
A12277.18
A12277.22
A12277.30
A12277.36
A12277.18EA
55.8
EUR
A12277.18
A12277.22
A12277.30
A12277.36
2-Brommesitylen ≥99%
2-Brommesitylen
Purity: 99%
CAS No.: 576-83-0
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: 2°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1907245
MDL No.: MFCD00000073
Formel:
C₉H₁₁Br Molekulargewicht: 199.09 g/mol Siedepunkt: 224…226 °C Schmelzpunkt: 2 Dichte: 1.322 Flammpunkt: 96 °C (204 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000073 CAS-Nummer: 576-83-0 EINECS: 209-405-9 |