1,4-Diisopropylbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22871.14
B22871.22
B22871.36
B22871.14EA
38.7
EUR
B22871.14
B22871.22
B22871.36
1,4-Diisopropylbenzol 98%
1,4-Diisopropylbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 100-18-5
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Aromatic
Melting Point: -17°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1854739
MDL No.: MFCD00008892
Formel:
C₁₂H₁₈ Siedepunkt: 210 °C Schmelzpunkt: –17 °C Dichte: 0.857 Flammpunkt: 76 °C (170 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008892 CAS-Nummer: 100-18-5 EINECS: 202-826-9 |