1,3-Diethylbenzol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ quality level = MQ100

97865-10ML-F 97865-5ML-F
97865-10ML-FEA 165 EUR
97865-10ML-F 97865-5ML-F
1,3-Diethylbenzol, Supelco®
1,3-Diethylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84.2 °C
Dichte: 0.8798 g/cm³ (0 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009260
CAS-Nummer: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN-Nummer: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2324470810ee0eda6e72e2014cf7015717238e61&vid=8cee227f77ff139e2b77b23142b2bd5adfc54e17&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb4fdf4c9da2dc0f1b60e25a3353c3d16fc1ce2&vid=173a889d5835cd7073eab3709050aec91d99ccd2&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR