o-Xylol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11358.0F A11358.AE A11358.AP
A11358.0FEA 91.8 EUR
A11358.0F A11358.AE A11358.AP
o-Xylol ≥99%
o-Xylol
Purity: 99% CAS No.: 95-47-6 Molecular Formula: C8H10 Formula Weight: 106.17 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5050 Melting Point: -25° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 1815558 Merck Reference: 14,10081 UN No.: 1307 MDL No.: MFCD00008519
Formel: C₈H₁₀
Siedepunkt: 143…145 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0,877
Flammpunkt: 32 °C (89 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN-Nummer: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM