1,2-Diethylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L18775.04
L18775.09
L18775.18
L18775.04EA
52.7
EUR
L18775.04
L18775.09
L18775.18
1,2-Diethylbenzol ≥97%
1,2-Diethylbenzol
Purity: 97%
CAS No.: 135-01-3
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -31°
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1904392
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009258
Formel:
C₁₀H₁₄ Siedepunkt: 183 °C Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 0.880 |
MDL Number:
MFCD00009258 CAS-Nummer: 135-01-3 EINECS: 205-170-1 UN-Nummer: 2049 ADR: 3,III |