3,5-Xylenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
A12236.22 A12236.36 AB116245.0500
A12236.22EA 39.5 EUR
A12236.22 A12236.36 ABCRAB116245.0500
3,5-Xylenol ≥98%
3,5-Xylenol
Purity: 98+% CAS No.: 108-68-9 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 109°(228°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 774117 Merck Reference: 14,10082 UN No.: 2261 MDL No.: MFCD00002307
Formel: C₈H₁₀O
Siedepunkt: 222 °C
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Dichte: 1.12
Flammpunkt: 109 °C (228 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002307
CAS-Nummer: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN-Nummer: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082