3,5-Xylidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97+%
CAS No.: 108-69-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5580
Odour: Characteristic
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 507051
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007813
Formel:
C₈H₁₁N Siedepunkt: 220…221 °C Schmelzpunkt: 9…11 °C Dichte: 0,971 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007813 CAS-Nummer: 108-69-0 EINECS: 203-607-0 UN-Nummer: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10084 |