2,6-Xylidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08671.0005
8.08671.0250
8.08671.1000
8.08671.0005EA
25
EUR
8.08671.0005
8.08671.0250
8.08671.1000
2,6-Xylidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylidin
Formel:
C₈H₁₁N Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 10…12 °C Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 92 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007747 CAS-Nummer: 87-62-7 EINECS: 201-758-7 UN-Nummer: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10217 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 13 g/l (20 °C) |
Melting Point | 10 - 12 °C |
Molar Mass | 121.18 g/mol |
Boiling Point | 216 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 92 °C |
Refractive Index | 1.5601 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 6.9 %(V) |
Density | 0.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 490 °C |