2,6-Xylidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
115940050 115941000 115945000 115940025
ACRO115940050EA 30.1 EUR
ACRO115940050 ACRO115941000 ACRO115945000 ACRO115940025
2,6-Xylidin 99%
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 216 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 10…12 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007747
CAS-Nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN-Nummer: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5591 to 1.5611 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %