2,5-Xylidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-p-xylene, 2,5-Dimethylaniline
A12682.0E
A12682.22
A12682.36
A12682.14
A12682.0EEA
0
EUR
A12682.0E
A12682.22
A12682.36
A12682.14
2,5-Xylidin ≥98%
2,5-Xylidin
Purity: 98+%
CAS No.: 95-78-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Characteristic
Melting Point: 15°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2205178
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007743
Formel:
C₈H₁₁N Siedepunkt: 218 °C Schmelzpunkt: 15 °C Dichte: 0.973 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007743 CAS-Nummer: 95-78-3 EINECS: 202-451-0 UN-Nummer: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10084 |